Merck
242152
Sigma-Aldrich
Tetrahydropapaveroline hydrobromide
98%
Synonim(y):
Norlaudanosoline hydrobromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17NO4 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
mp
277 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)