Kluczowe dokumenty
242136
4-Nitrophenyl 4-morpholinylphosphonochloridate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12ClN2O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
54-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(=O)N2CCOCC2)cc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)