Merck
239178
Tri-Chek buffer capsule set
sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41100000
General description
Powder in capsules for preparing standard buffer solutions at pH 4.00, 7.00 and 10.00. There is sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution.
Legal Information
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Hydrion color key buffer 1 vial
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
239178-1SET04061832327570