Merck
238805
Sigma-Aldrich
2,4-Diethyl-2,6-heptadienal, mixture of isomers
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2CH(C2H5)CH=C(C2H5)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4676 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(CC=C)\C=C(/CC)C=O
InChI
1S/C11H18O/c1-4-7-10(5-2)8-11(6-3)9-12/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/b11-8+
Klucz InChI
QAFGEOHWEQLURJ-DHZHZOJOSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)