Merck
238783
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-2,6-heptadienal,mixture of isomers
96%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2CH(CH3)CH=C(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4664 (lit.)
tw
47 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CC=C)C=C(C)C=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)