Merck
234540
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
253-255 °C (lit.)
gęstość
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(O)c1ccccc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)