Merck
234060
Sigma-Aldrich
Chromoxane Cyanine R
Dye content 40 %
Synonim(y):
Eriochrome® Cyanine R, Eriochrome® Cyanine RC, Eriochrome® cyanine R, Mordant Blue 3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H15Na3O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.39
Numer w indeksie barw:
43820
Beilstein:
3873874
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
skład
Dye content, 40%
λmaks.
512 nm
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Informacje prawne
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)