Kluczowe dokumenty
23404
Sigma-Aldrich
Polymerisation inhibitor CT
48-52% styrene basis (GC), 48-52% guaiacol basis (GC)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
skład
guaiacol, 48-52% GC
styrene, 48-52% GC
zanieczyszczenia
Styrene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5435-1.5440
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
hearing organs, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)