Merck
233471
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4C(O)NHCH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
97%
mp
152-154 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCCC(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)