Merck
233390
Sigma-Aldrich
Lindane
97%
Synonim(y):
γ-BHC, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-Hexachlorocyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.83
Beilstein:
1907337
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
113-115 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 50 mg/mL
water: soluble 8.35 g/L at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cl[C@H]1[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+
Klucz InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-GNIYUCBRSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Opis ogólny
  • Lindan jest pestycydem chloroorganicznym i był badany w wodzie i osadach w celu oceny ich obecnych poziomów zanieczyszczenia i potencjalnych zagrożeń[1].
  • Opisano wpływ temperatury, wilgotności i pH na degradację i kinetykę degradacji lindanu podczas kompostowania odpadów roślinnych przy użyciu ciągłego obrotowego kompostownika bębnowego na pełną skalę (FSCRDC)[2].
  • Zbadano fotoutlenianie lindanu w roztworze wodnym z użyciem dwutlenku tytanu jako fotokatalizatora[3].
  • Zbadano degradację lindanu przez nanoskalowe żelazo o zerowej wartościowości[4].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Degradation of lindane by zero-valent iron nanoparticles.
Elliott DW, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 135(5), 317-324 (2009)
M Muñoz-Morales et al.
Journal of environmental management, 262, 110364-110364 (2020-04-07)
In this work, a three-step process (adsorption-desorption-electrolysis) is evaluated as an interesting approach for the removal of organochlorinated compounds (clopyralid, lindane and perchloroethylene) with different physical properties (solubility and vapor pressure) from low concentrated wastewater. First steps are based on
Muntjeer Ali et al.
Chemosphere, 102, 68-75 (2014-01-29)
Study focused on effects of temperature, moisture and pH on degradation and degradation kinetics of aldrin, endosulfan (α), endosulfan (β) and lindane during vegetable waste composting using full-scale continuous rotary drum composter (FSCRDC). Extraction, concentration and quantification of pesticides were
Ying Hu et al.
Environmental science and pollution research international, 21(15), 9376-9384 (2014-04-18)
Seventeen organochlorine pesticides (OCPs) were investigated in the water and sediments from a waterbird-inhabited lake (Yangchaihu Lake) to evaluate their current pollution levels and potential risks. The concentrations of total OCPs in water and sediments were 10.12-59.75 ng/l and 4.25-27.35
Photo-oxidation of organic compound in the presence of titanium dioxide: determination of the efficiency.
Sabin F, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 63(1), 99-106 (1992)