Merck
232920
Sigma-Aldrich
4-Nitrosodiphenylamine
75%, technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHC6H4NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
75%
zawiera
water as balance
mp
144 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Klucz InChI
OIJHFHYPXWSVPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigation of a novel liver alcohol dehydrogenase catalyzed redox-elimination reaction involving arylnitroso substrate analogues.
S C Koerber et al.
Biochemistry, 19(4), 731-738 (1980-02-19)
para-Nitrosodiphenylamine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 227-233 (1982-04-01)