Merck
232866
Sigma-Aldrich
1-(3-Hydroxyphenyl)urea
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4NHCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
182-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)Nc1cccc(O)c1
Klucz InChI
IPRCBIWIPMJXIK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)