Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 763,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SO2NClNa · aq
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.62 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-847-9
Beilstein/REAXYS Number:
3599287
MDL number:
Form:
solid
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
~28% (active chlorine)
SMILES string
O.[Na]N(Cl)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClNO2S.Na.H2O/c7-8-11(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H;;1H2/q-1;+1;
InChI key
YVICIJMKLANTNN-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in investigations of the toxicity response of electroactive microbial biofilms
Catalyst for rearrangement of aziridinofullerenes to azafulleroids
Oxidizing agent for polymerization of thiophenol, synthesis of o-aminobenzenesulfonic acids and ciproflaxin
Decontaminant for mustard
Catalyst for rearrangement of aziridinofullerenes to azafulleroids
Oxidizing agent for polymerization of thiophenol, synthesis of o-aminobenzenesulfonic acids and ciproflaxin
Decontaminant for mustard
Other Notes
Review
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~28% active chlorine basis | description 99% | description - | description ≥99.0% (T) |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - | reaction suitability core: sodium | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form powder | form crystals |
| concentration ~28% (active chlorine) | concentration - | concentration - | concentration - |
1-Octadecyliisonipecotamide procurement | - | - | - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?