Przejdź do
25170
1-(Chloromethyl)naphthalene
technical, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
1-Naphthylmethyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
221,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.64
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-678-2
Beilstein/REAXYS Number:
636885
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
221,25 zł
Cena katalogowa295,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
color
deep brown
refractive index
n20/D 1.635
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChI key
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Kinetics and dissociation mechanism of 1-(chloromethyl)naphthalene following 266nm photoexcitation has been studied. Intermolecular nucleophilic dearomatization of 1-chloromethyl naphthalene with various activated methylene compounds has been investigated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C54201726419252239
description
technical, ≥97.0% (GC)
description
90%
description
≥97.0%
description
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
90%
assay
97.0-103.0% (T), ≥97.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
32 °C (lit.)
mp
32 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
crystals
form
liquid
refractive index
n20/D 1.635
refractive index
n20/D 1.635 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Chloromethyl)naphthalene
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)