Przejdź do
23261
Trichloromethyl chloroformate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
TCF, Diphosgene, di-Phosgene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
886,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCOOCCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.83
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-965-9
Beilstein/REAXYS Number:
970225
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.458
bp
20 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.639 g/mL at 20 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
InChI key
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Application
Trichloromethyl chloroformate (TCF) is an effective alternative to phosgene. It can react with amines, amino acids and amino alcohols to give the corresponding isocyanates, isocyanato acid chlorides and isocyanato chloroformates.
TCF can also be used:
  • To synthesize N-carboxy α-amino acid anhydrides.
  • As an acylating agent to synthesize oxazolidinones from α-amino alcohols.
  • As a dehydrating agent to synthesize aromatic diisocyanides in the presence of triethylamine.
Reactant for preparation of:
  • Cyclic carbamimidates using a monophosphine gold(i) catalyst
  • N-Alkenyl and cycloalkyl carbamates as dual acting histamine H3 and H4 receptor ligands
  • Prostate-specific membrane antigen-targeted anticancer prodrugs
  • Potential west nile virus protease inhibitors
  • Antibody-drug conjugates (ADCs)
  • Erythromycin A derivatives
Other Notes
Easy to handle substitute for phosgene; In-situ charcoal-catalyzed decomposition to phosgene and reaction with amino acids to N-carboxy anhydrides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91332152178.18154
description
≥97.0% (GC)
description
purum, ≥95.0% (GC)
description
purum, ≥99.0% (AT)
description
for synthesis
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.458
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.639 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
bp
20 °C/10 mmHg (lit.)
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
bp
-
bp
128 °C/1.013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloromethyl chloroformate
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)