Kluczowe dokumenty
229903
Sodium phosphate monobasic
99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
About This Item
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.998% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
ciąg SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?