Merck
229261
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2-tetralone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
87-89 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc2CCC(=O)Cc2cc1OC
informacje o genach
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Zastosowanie
For enamine preparation and elaboration to dopamine agonists.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W K Brewster et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(6), 1756-1764 (1990-06-01)
trans-10,11-Dihydroxy-5,6,6a,7,8,12b-hexahydrobenzo[a]phenan thridine (4a, dihydrexidine) has been found to be a highly potent and selective agonist of the dopamine D1 receptor in rat brain. Dihydrexidine had an EC50 of approximately 70 nM in activating dopamine-sensitive rat striatal adenylate cyclase and a