Przejdź do
227544
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol
97%
Synonim(y):
Propenylguaethol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
845,00 zł
633,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-370-0
MDL number:
Assay:
97%
633,75 zł
Cena katalogowa845,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
86-88 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
Application
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol was used in the synthesis of 2S-((E)-2-ethoxy-5-propenyl-phenoxy)-1-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-propane-1-one.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P30802183059E7401
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
86-88 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
mp
28-33 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)