Merck
226793
Sigma-Aldrich
cis-Decahydronaphthalene-d18
98 atom % D
Synonim(y):
cis-Decalin-d18
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
czystość izotopowa
98 atom % D
masa cząsteczkowa
156.40
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4761 (lit.)
tw
193 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+18
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C1([2H])[2H]