Merck
226459
Supelco
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane
96%
Synonim(y):
(Pentafluorophenyl)dimethylchlorosilane, Flophemesyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5Si(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.66
Beilstein:
2858407
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(Cl)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H6ClF5Si/c1-15(2,9)8-6(13)4(11)3(10)5(12)7(8)14/h1-2H3
Klucz InChI
PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez