Merck
226386
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
98%
Synonim(y):
MST
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.30
Beilstein:
618223
Numer MDL:
Próba
98%
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cncn2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)