Kluczowe dokumenty
222828
4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride
99%
Synonim(y):
3-Nitro-4-methoxy-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(NO2)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
bp
152-153 °C/28 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
8-Hydroxy-5-trifluoromethylquinoline.
Pettit MR and Tatlow JC.
Journal of the Chemical Society, 3852-3854 (1954)