Przejdź do
222739
2-Phenylbutyronitrile
95%
Synonim(y):
α-Ethylphenylacetonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH2CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-213-8
MDL number:
Assay:
95%
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
refractive index
n20/D 1.5086 (lit.)
bp
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile, phenyl
SMILES string
CCC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,2H2,1H3
InChI key
IZPUPXNVRNBDSW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Phenylbutyronitrile was used in the preparation of Michael-adducts. It was also used in the preparation of S-amides by nitrile hydratase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M31503M31651464279
assay
95%
assay
96%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.5086 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5106 (lit.)
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
bp
242-243 °C (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile, phenyl
functional group
-
functional group
-
functional group
fluoro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)