Merck
222690
Sigma-Aldrich
2,4′-Difluorobenzophenone
96%
About This Item
Wzór liniowy:
(FC6H4)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5689 (lit.)
bp
176-178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
gęstość
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)