Merck
220825
Sigma-Aldrich
Propyl 1-(1-phenylethyl)imidazole-5-carboxylate hydrochloride
99%
Synonim(y):
Propoxate hydrochloride, R 7464
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.78
Numer MDL:
Próba
99%
ciąg SMILES
Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Zastosowanie
Potent fish anesthetic, about 100 times as potent as tricaine methanesulfonate (cat. no. E10521).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nature, 205, 1018-1018 (1965)