Merck
219487
Sigma-Aldrich
Glucuronamide
99%
Synonim(y):
D-Glucuronic acid amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
166-167 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O