Merck
219444
Sigma-Aldrich
o-Fluoro-DL-phenylalanine
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.18
Beilstein:
3201186
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
99%
mp
243-246 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(Cc1ccccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
Klucz InChI
NYCRCTMDYITATC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent zaangażowany w:
  • Badanie mechanizmu utleniania i przegrupowania za pośrednictwem P 450
  • Konwersja racemicznych α-aryloalanin do(R)-β-aryloalanin
  • Rybosomalna translacja nienaturalnych peptydów
  • Synteza acetamidów diizopropylopirydyny do stosowania jako antagoniści kanału potasowego Kv1.5
  • Enancjoselektywna hydroliza estrów do rozdzielania aminokwasów niebiałkowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)