Merck
219118
Sigma-Aldrich
D-Asparagine monohydrate
99%
Synonim(y):
(R)-(-)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, (D)-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Wzór liniowy:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Beilstein:
1723526
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −27°, c = 1 in 1 M HCl
mp
275 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
Klucz InChI
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)