Merck
218162
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.58
Beilstein:
4401142
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
mp
120-123 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)