Merck
218154
Sigma-Aldrich
α,α,2-Trichloro-6-fluorotoluene
99%
Synonim(y):
2-Chloro-6-fluorobenzal chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
gęstość
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(Cl)c1C(Cl)Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)