Merck
216119
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,3′-(phenethylimino)dipropionate
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2N(CH2CH2CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
190-193 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCN(CCC(=O)OCC)CCc1ccccc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)