Merck
215449
Sigma-Aldrich
(2-Dimethylaminoethyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2P+(C6H5)3Br-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.32
Beilstein:
4072092
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
97%
mp
195-200 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CN(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)