Merck
214523
Sigma-Aldrich
Acid Red 8
Dye content 40 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.42
Numer w indeksie barw:
14900
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 40%
λmaks.
508 nm
532 nm (2nd)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c3ccc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1