Merck
214051
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1-(4-methylphenyl)-3-pyrazolin-5-one
≥99%
Synonim(y):
4′-Methylphenazone, 4-Methylphenazone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
≥99%
ciąg SMILES
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccc(C)cc2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)