Kluczowe dokumenty
213888
1-Cyano-3-methylisothiourea sodium salt
≥94%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NHC(SNa)=NCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥94%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].CN\C([S-])=N\C#N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)