Merck
211753
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(NO2)C(O)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
140-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)