Merck
211621
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) fluoride
anhydrous, powder, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
LaF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
anhydrous
Próba
99%
Postać
powder
gęstość
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)