Merck
210641
Sigma-Aldrich
Acid Red 37
Dye content 65 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17N4NaO8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.47
Numer w indeksie barw:
17045
skład
Dye content, 65%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)