Przejdź do
210579
Coomassie Violet R200
Dye content 50 %
Synonim(y):
Acid violet 17
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H44N3NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
761.92
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
42650
EC Number:
223-942-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4114992
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 50%
λmax
545 nm
ε (extinction coefficient)
≥34000 at 543-549 nm in water at 0.02 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(CC)Cc3cccc(c3)S([O-])(=O)=O)=C4\C=CC(\C=C4)=[N+](\CC)Cc5cccc(c5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C41H45N3O6S2.Na/c1-5-42(6-2)36-21-15-33(16-22-36)41(34-17-23-37(24-18-34)43(7-3)29-31-11-9-13-39(27-31)51(45,46)47)35-19-25-38(26-20-35)44(8-4)30-32-12-10-14-40(28-32)52(48,49)50;/h9-28H,5-8,29-30H2,1-4H3,(H-,45,46,47,48,49,50);/q;+1/p-1
InChI key
FJBHGWADYLMEJG-UHFFFAOYSA-M
General description
Coomassie Violet R200, also known as Acid Violet 17 is an anionic dye used in adsorption studies.
Application
Coomassie Violet R200 has been used for use in laboratory to determinate the protein content in human saliva.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27813B6916C4351
description
Dye content 50 %
description
-
description
for 0.1-1.4 mg/ml protein
description
-
form
powder
form
liquid
form
solution
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
composition
Dye content, 50%
composition
-
composition
-
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
λmax
545 nm
λmax
-
λmax
-
λmax
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4129-84-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)