Merck
209627
Sigma-Aldrich
Bordeaux R
Dye content 65 %
Synonim(y):
Acid Red 17
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15N2NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.46
Numer w indeksie barw:
16180
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 65%
λmaks.
518 nm
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2cccc3ccccc23)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)