Merck
209260
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate
99%, −40 mesh
Synonim(y):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Wzór liniowy:
Li2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.89
Beilstein:
3999191
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
99%
wielkość cząstki
−40 mesh
mp
618 °C (lit.)
gęstość
2.11 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Scott Obach et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(7), 1385-1405 (2008-04-23)
We present herein a compilation and trend analysis of human i.v. pharmacokinetic data on 670 drugs representing, to our knowledge, the largest publicly available set of human clinical pharmacokinetic data. This data set provides the drug metabolism scientist with a