Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 423,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 951,00 zł |
Informacje o tej pozycji
423,00 zł
Nazwa produktu
Cacodylic acid, ≥99.0%
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
core: arsenic, reagent type: catalyst
SMILES string
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
InChI key
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% | description ≥90% | description ReagentPlus®, ≥99.0% | description synthetic, ≥99.0% (GC) |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: arsenic | reaction suitability core: arsenic, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay ≥99.0% | assay ≥90% | assay ≥99.0%, ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cacodylic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-60-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?