Merck
207691
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(chloromethyl)-1-propanol
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10Cl2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
ciąg SMILES
CC(CO)(CCl)CCl
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)