Merck
20437
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19ClOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.86
Beilstein:
5037778
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (GC)
zawiera
~0.5% CaCO3 as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539
tw
130-135 °C/0.1 mmHg
gęstość
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Klucz InChI
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent for the introduction of a new alcohol-protecting group; these ethers are about 10 times more stable to acid hydrolysis than the corresponding TBDMS ethers and are cleaved with TBAF about 25 times more readily
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Grotli et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 495-495 (1995)
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)