Key Documents
203971
Palladium(II) oxide
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Palladium monoxide, Palladium oxide, Palladium(2+) oxide
About This Item
Próba
99.995% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
870 °C (lit.)
gęstość
8.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Pd]
InChI
1S/O.Pd
Klucz InChI
HBEQXAKJSGXAIQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?