Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł 1830,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5390,00 zł 4042,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1830,00 zł
Cena katalogowa2440,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
composition
Eu₂O₃
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: europium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product, Greener Alternative Product
density
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
photonic precursors
SMILES string
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
InChI key
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder and chunks | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| density 7.42 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.42 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.42 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.24 g/mL at 20 °C (lit.) |
| application(s) glass & ceramic | application(s) glass & ceramic | application(s) photonic precursors | application(s) glass & ceramic |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| sustainability Greener Alternative Product, Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability Greener Alternative Product, Greener Alternative Product | sustainability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Europium(III) oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?