Merck
20260
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2-tert-Butyl-6-methyl-1,3-dioxan-4-one
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
Beilstein:
4307891
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −56±2°, c = 1% in chloroform
mp
82-84 °C (lit.)
82-84 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC(=O)O[C@@H](O1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-6-5-7(10)12-8(11-6)9(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3/t6-,8-/m1/s1
Klucz InChI
SFWUTHYTQUXJTB-HTRCEHHLSA-N
Inne uwagi
Derivative of (R)-β-hydroxy-butyric acid which can be α-alkylated in high anti-selectivity; 5-alkylidenation and transformation of products
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)