Merck
202223
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
VF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
mp
325 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.975 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[V](F)(F)F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)