Merck
201731
Ruthenium Red
Synonim(y):
Ammoniated ruthenium oxychloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.35
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
λmax
376 nm, 534 nm (2nd)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)