Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 988,00 zł |
Informacje o tej pozycji
988,00 zł
form
solid
solubility
1 M HCl: 10 mg/mL
λmax
377 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.N#[N+]c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N3.H2O4S/c13-15-12-8-6-11(7-9-12)14-10-4-2-1-3-5-10;1-5(2,3)4/h1-9,14H;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
FMRQRWPEQSPSDG-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description crystalline | description Dye content ~95 % | description - |
| form solid | form crystalline | form powder | form solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility 1 M HCl: 10 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| λmax 377 nm | λmax - | λmax - | λmax 323 nm |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?